Learn More
4-chloroanisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11460193
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
623-12-1
C7H7ClO
142.582
MFCD00000616
YRGAYAGBVIXNAQ-UHFFFAOYSA-N
4-chloroanisole, benzene, 1-chloro-4-methoxy, p-chloroanisole, p-chlorophenyl methyl ether, anisyl chloride, anisole, p-chloro, p-chloromethoxybenzene, 4-chlorophenol methyl ether, 1-chloro-4-methoxy-benzene, unii-0f18bly08q
12167
1-chloro-4-méthoxybenzène
COC1=CC=C(C=C1)Cl
623-12-1
C7H7ClO
142.582
MFCD00000616
YRGAYAGBVIXNAQ-UHFFFAOYSA-N
4-chloroanisole, benzene, 1-chloro-4-methoxy, p-chloroanisole, p-chlorophenyl methyl ether, anisyl chloride, anisole, p-chloro, p-chloromethoxybenzene, 4-chlorophenol methyl ether, 1-chloro-4-methoxy-benzene, unii-0f18bly08q
12167
1-chloro-4-méthoxybenzène
COC1=CC=C(C=C1)Cl
4-Chloroanisole was found to react with Cu (II)-smectite forming a blue clay-organic complex. 4-Chloroanisole was chosen as the main test substrate for the optimisation studies as it is electronically deactivated and thus resistant to oxidative addition and consequently very reluctant to enter a catalytic manifold.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il a été découvert que le 4-chloroanisole réagit avec le Cu (II)-smectite formant un complexe argileux-organique bleu. Le 4-chloroanisole a été choisi comme principal substrat de test pour les études d’optimisation car il est électroniquement désactivé et donc résistant à l’addition oxydative et très réticent à pénétrer dans un collecteur catalytique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Chloroanisole
Point de fusion -18°C
Densité 1.17
Point d’ébullition 198°C to 200°C
Point d’éclair 78°C (172°F)
Indice de réfraction 1.535
Quantité 250 g
Beilstein 1858901
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 142.59
Pourcentage de pureté 99%