Learn More
4'-chloroacétophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10375880
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-91-2
Formule moléculaire C8H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 154.59
Numéro MDL MFCD00000624
Clé InChI BUZYGTVTZYSBCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-chloroacetophenone, 1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chloroacetophenone, p-chloroacetophenone, ethanone, 1-4-chlorophenyl, acetophenone, 4'-chloro, 1-4-chlorophenyl ethan-1-one, 4-acetylchlorobenzene, p-chloracetophenone, p-acetylchlorobenzene
CID PubChem 7467
ChEBI CHEBI:27538
Nom IUPAC 1-(4-chlorophenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Chloroacetophenone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 18.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1900g/mL
Point d’ébullition 232.0°C
Point d’éclair 126°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4COCH3
Indice de réfraction 1.5539 to 1.5559
Quantité 250 g
Beilstein 07,281
Merck Index 15,2116
Gravité spécifique 1.19
Informations sur la solubilité Solubility in water: 111 mg/l (25°C).
Poids de la formule 154.6
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Chloroacetophenone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.