Learn More
4’-chloroacétophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410053
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Chloroacetophenone is used as a tear gas for riot control and as a kind of chemical mace against small groups or individuals
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroacétophénone est utilisé comme gaz lacrymogène pour le contrôle des émeutes et comme une sorte de matraque chimique contre de petits groupes ou des individus
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,11 mg/ml à 25°C), l’alcool et l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-91-2
Formule moléculaire C8H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 154.59
Numéro MDL MFCD00000624
Clé InChI BUZYGTVTZYSBCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-chloroacetophenone, 1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chloroacetophenone, p-chloroacetophenone, ethanone, 1-4-chlorophenyl, acetophenone, 4'-chloro, 1-4-chlorophenyl ethan-1-one, 4-acetylchlorobenzene, p-chloracetophenone, p-acetylchlorobenzene
CID PubChem 7467
ChEBI CHEBI:27538
Nom IUPAC 1-(4-chlorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Chloroacetophenone
Point de fusion 17°C to 20°C
Densité 1.19
Point d’ébullition 230°C to 232°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Indice de réfraction 1.555
Quantité 1000 g
Numéro UN UN3416
Beilstein 386014
Merck Index 14,2116
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.11mg/ml at 25°C),alcohol,and ether.
Poids de la formule 154.6
Pourcentage de pureté ≥98%