Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-methylbenzylamine, 95%
Code produit. 15429928
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 104-11-0
Formule moléculaire C8H10ClN
Poids moléculaire (g/mol) 155.625
Numéro MDL MFCD00018749
Clé InChI LMBUJNXYGGNSAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-n-methylbenzylamine, n-methyl-4-chlorobenzylamine, 1-4-chlorophenyl-n-methylmethanamine, n-4-chlorobenzyl-n-methylamine, 4-chloro-benzyl-methyl-amine, 4-chlorophenyl methyl methyl amine, 4-chlorobenzyl methylamine, benzenemethanamine, 4-chloro-n-methyl, 4-chlorobenzylmethylamine, p-chloro-n-methylbenzylamine
CID PubChem 66905
Nom IUPAC 1-(4-chlorophenyl)-N-methylmethanamine
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-N-methylbenzylamine
Point d’ébullition 77°C to 78°C (1 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Poids de la formule 155.62
Pourcentage de pureté 95%