Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-chloro-D-phénylalanine, 95 % Code produit.: 15458467
Thermo Scientific Chemicals 4-chloro-D-phénylalanine, 95 %
Code produit. 15458467
250 mg
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Code produit. 15458467
Marque: Thermo Scientific Chemicals H51982.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is applied in the synthesis and placental binding potencies of photosensitive analogues of luteinizing hormone releasing hormone (lhrh) with agonistic and antagonistic structures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est appliqué dans la synthèse et les puissances de liaison placentaire des analogues photosensibles de l’hormone de libération de l’hormone lutéinisante (LHRH) avec des structures agonistes et antagonistes.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14091-08-8
Formule moléculaire C9H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 199.63
Numéro MDL MFCD00079675
Clé InChI NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 4-chloro-d-phenylalanine, d-4-chlorophenylalanine, r-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-chloro, 2r-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, h-d-phe 4-cl-oh, fenclonine, r, d-p-chlorophenylalanine, unii-rss1jq7mes, rss1jq7mes
CID PubChem 667429
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-3-(4-chlorophényl)propanoïque
SMILES NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-D-phenylalanine
Point de fusion 260°C
Numéro UN UN2811
Beilstein 2416151
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Quantité 250 mg
Poids de la formule 199.64
Pourcentage de pureté 95%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ01B007 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH51982.MD,H51982.06,H51982.03
Numéro de lotP19E029 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH51982.MD,H51982.06,H51982.03
Numéro de lotN16H021 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH51982.MD,H51982.06,H51982.03
Numéro de lotT09F034 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH51982.MD,H51982.06,H51982.03
Numéro de lotK19W027 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH51982.MD,H51982.06,H51982.03
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals 4-chloro-D-phénylalanine, 95 % >