Learn More
4-chloro-7-azaindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
A useful intermediate for drug discovery research such as used in the synthesis of 7-azaindole derivatives, synthetic cytokinin analogues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Intermédiaire utile pour la recherche de la recherche pharmaceutique, tel qu’utilisé dans la synthèse de dérivés de 7-azaindole, analogues de la cytokinine synthétique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Intermédiaire utile pour la recherche de la recherche pharmaceutique, tel qu’utilisé dans la synthèse de dérivés de 7-azaindole, analogues de la cytokinine synthétique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-7-azaindole |
Point de fusion | 176°C to 181°C |
Quantité | 250 mg |
Numéro UN | UN2811 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 152.58 |
Pourcentage de pureté | 98% |