Learn More
4-chloro-5-(2-thiényl)thieno[2,3-d]pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10028961
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 189681-04-7
Formule moléculaire C10H5ClN2S2
Poids moléculaire (g/mol) 252.73
Numéro MDL MFCD00174019
Clé InChI VNWBUFWVNCUUKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-5-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-2-thienyl, 4-chloro-5-2-thienyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno 2,3-d pyrimidine
CID PubChem 735732
SMILES ClC1=C2C(SC=C2C2=CC=CS2)=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-5-(2-thienyl)thieno[2, 3-d]pyrimidine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 4-chloro-5-(thiophène-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Poids de la formule 252.75
Pourcentage de pureté 95%