Learn More
4-Chloro-3-méthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11395129
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-50-7
Formule moléculaire C7H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 142.582
Numéro MDL MFCD00002323
Clé InChI CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorocresol, 4-chloro-m-cresol, baktol, parol, p-chloro-m-cresol, ottafact, phenol, 4-chloro-3-methyl, 4-chloro-3-cresol, candaseptic, baktolan
CID PubChem 1732
ChEBI CHEBI:34395
Nom IUPAC 4-chloro-3-méthylphénol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-methylphenol
Point de fusion 64°C to 68°C
Point d’ébullition 234°C to 236°C
Point d’éclair 118°C (244°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3437
Beilstein 1237629
Merck Index 14,2133
Poids de la formule 142.59
Pourcentage de pureté 99%