Learn More
4-chloro-2-fluorobenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
96.48€ - 333.66€
Identifiants chimiques
CAS | 61072-56-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H4ClFO |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.56 |
Clé InChI | UVGYSEIWAOOIJR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-fluoro-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloranyl-2-fluoranyl-benzaldehyde, pubchem1435, acmc-1b5ai, ksc494c2f, 3-fluoro-4-formylchlorobenzene, 4-chloro-2-fluoro-benzaldehyde, 4-chloro-2-fluoro-benzoaldehyde, timtec-bb sbb003985 |
CID PubChem | 2724908 |
Nom IUPAC | 4-chloro-2-fluorobenzaldéhyde |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1Cl)F)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10710961
|
Thermo Scientific Acros
290620050 |
5 g | Flacon en verre |
96.48€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11984801
|
Thermo Scientific Acros
290620250 |
25 g | Flacon en verre |
333.66€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
61072-56-8 | |
158.56 | |
2-fluoro-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloranyl-2-fluoranyl-benzaldehyde, pubchem1435, acmc-1b5ai, ksc494c2f, 3-fluoro-4-formylchlorobenzene, 4-chloro-2-fluoro-benzaldehyde, 4-chloro-2-fluoro-benzoaldehyde, timtec-bb sbb003985 | |
4-chloro-2-fluorobenzaldéhyde |
C7H4ClFO | |
UVGYSEIWAOOIJR-UHFFFAOYSA-N | |
2724908 | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)F)C=O |
Spécification
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde | |
58.0°C to 61.0°C | |
Authentique | |
C7H4ClFO | |
2-fluoro-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloranyl-2-fluoranyl-benzaldehyde, pubchem1435, acmc-1b5ai, ksc494c2f, 3-fluoro-4-formylchlorobenzene, 4-chloro-2-fluoro-benzaldehyde, 4-chloro-2-fluoro-benzoaldehyde, timtec-bb sbb003985 | |
UVGYSEIWAOOIJR-UHFFFAOYSA-N | |
4-chloro-2-fluorobenzaldéhyde | |
2724908 | |
99% |
61072-56-8 | |
Blanc à jaune | |
98.5% min. (GC) | |
ClC6H3(F)CHO | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)F)C=O | |
158.56 | |
158.56 | |
Cristaux ou poudre |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
4-chloro-2-fluorobenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals