Learn More
4’-Chloro-2’,6’-difluoroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15435467
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017777-45-5
Formule moléculaire C8H5ClF2O
Poids moléculaire (g/mol) 190.574
Numéro MDL MFCD09832259
Clé InChI VEZAUYYYYPJSKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-chloro-2',6'-difluoroacetophenone, 1-4-chloro-2,6-difluorophenyl ethanone, 1-4-chloro-2,6-difluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-chloro-2,6-difluorobenzene
CID PubChem 46737501
Nom IUPAC 1-(4-chloro-2,6-difluorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1F)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone
Indice de réfraction 1.5055
Quantité 5 g
Poids de la formule 190.58
Pourcentage de pureté 97%