Learn More
4-anhydride chloro-1,8-naphtalique, 94 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11397465
4-anhydride chloro-1,8-naphtalique, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11397465
500 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11397465
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L05508.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride is used in dyes and pigments. It is also used in agrochemical, pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼanhydride 4-chloro-1,8-naphthalique est utilisé dans les colorants et les pigments. Il est également utilisé dans les produits agrochimiques et pharmaceutiques.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker à 4°C. Conserver à lʼabri de lʼhumidité. Incompatible avec les agents oxydants, lʼeau, les bases fortes, les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4053-08-1
Formule moléculaire C12H5ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 232.62
Numéro MDL MFCD00006928
Clé InChI UJEUBSWHCGDJQU-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 10-chloro-3-oxatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]tridéca-1(13),5,7,9,11-pentaène-2,4-dione
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride
Point de fusion 208°C to 214°C
Quantité 500 g
Beilstein 178072
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-d-galactose, 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-, a-d-galactopyranose, 1,2:3,4-bis-o-1-methylethylidene-, 1s,6r,9s-4,4,11,11-tetramethyl-3,5,7,10,12-pentaoxatricyclo 7.3.0.0 2 ,? dodecan-8-yl methanol
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
SMILES ClC1=C2C=CC=C3C(=O)OC(=O)C(C=C1)=C23
CID PubChem 70793572
Poids de la formule 232.63
Pourcentage de pureté 94%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU22I018 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/09/2022 Catalog NumberL05508.22,L05508.14,L05508.36
Numéro de lotT07I015 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2022 Catalog NumberL05508.22,L05508.14,L05508.36
Numéro de lot5005N16Q Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberL05508.22,L05508.14,L05508.36
Numéro de lot5003J29P Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL05508.22,L05508.14,L05508.36
Numéro de lot5020N01N Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL05508.22,L05508.14,L05508.36
Nom du produit
4-anhydride chloro-1,8-naphtalique, 94 %, Thermo Scientific Chemicals >