Learn More
4-anhydride chloro-1,8-naphtalique, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11377465
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11377465
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L05508.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4053-08-1 | C12H5ClO3 | 232.62 g/mol
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride is used in dyes and pigments. It is also used in agrochemical, pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼanhydride 4-chloro-1,8-naphthalique est utilisé dans les colorants et les pigments. Il est également utilisé dans les produits agrochimiques et pharmaceutiques.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker à 4°C. Conserver à lʼabri de lʼhumidité. Incompatible avec les agents oxydants, lʼeau, les bases fortes, les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4053-08-1
Formule moléculaire C12H5ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 232.62
Numéro MDL MFCD00006928
Clé InChI UJEUBSWHCGDJQU-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride
Point de fusion 208°C to 214°C
Quantité 25 g
Beilstein 178072
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 4-chloro-1,8-naphthalic anhydride, 4-chloronaphthalic anhydride, 6-chlorobenzo de isochromene-1,3-dione, 4-chloronapthalic anhydride, 6-chloro-1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione, 4-chloronaphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 6-chloro, naphthalic anhydride, 4-chloro-7ci,8ci, 6-chloro-1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
SMILES C1=CC2=C(C=CC3=C2C(=C1)C(=O)OC3=O)Cl
CID PubChem 77672
Poids de la formule 232.63
Pourcentage de pureté 94%