Learn More
4’-dhloro(1,1’-biphényl)-4-sulfonyle de chlorure, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10300893
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 20443-74-7
Formule moléculaire C12H8Cl2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 287.154
Numéro MDL MFCD01631918
Clé InChI NWYUSJMIHFIMTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-chlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-chloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-4-biphenylylsulphonyl chloride, 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-chloro, 4'-chlorobiphenyl4-sulfonyl chloride, 4-chlorobiphenyl-4'-sulfonyl chloride, 4'-chloro biphenyl-4-sulfonyl chloride
CID PubChem 2794745
Nom IUPAC Chlorure de 4-(4-chlorophényl)benzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4';-Chloro[1, 1';-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 287.17
Pourcentage de pureté 97%