Learn More
4-bromotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11472528
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
4-Bromotoluene was used in the synthesis of ketones by Cu/Pd-catalyzed decarboxylative cross-coupling reaction. 4-Bromotoluene undergoes Heck reaction with styrene in the presence of in situ generated palladium complexes of phosphine-functionalized N-heterocyclic carbene ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromotoluène a été utilisé dans la synthèse de cétones par réaction de couplage croisé décarboxylique catalysée par le Cu/Pd. Le 4-bromotoluène subit une réaction de Heck avec le styrène en présence de complexes de palladium générés in situ de ligands carbènes N-hétérocycliques fonctionnalisés par la phosphine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-38-7
Formule moléculaire C7H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 171.04
Numéro MDL MFCD00000109
Clé InChI ZBTMRBYMKUEVEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromotoluene, p-bromotoluene, 4-methylbromobenzene, p-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-4-methyl, toluene, p-bromo, p-methylphenyl bromide, p-methylbromobenzene, 1-methyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-methylbenzene
CID PubChem 7805
Nom IUPAC 1-bromo-4-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromotoluene
Point de fusion 26°C to 29°C
Densité 1.41
Point d’ébullition 183°C to 184°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Quantité 100 g
Beilstein 1903636
Merck Index 14,1439
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in methanol.
Poids de la formule 171.04
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromotoluene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: p-Bromotoluene