Learn More
4-bromothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10155717
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34259-99-9
Formule moléculaire C3H2BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 164.02
Numéro MDL MFCD06657592
Clé InChI VDTIGYKLTROQAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromothiazole, 4-bromo-thiazole, 4-bromo thiazole, thiazole, 4-bromo, 4-bromothiazol, zlchem 498, pubchem4040, ksc222g1h
CID PubChem 2763218
Nom IUPAC 4-bromo-1,3-thiazole
SMILES BrC1=CSC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromothiazole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à rose
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 164.02
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromothiazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.