Learn More
Acide 4-(bromométhyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-(Bromomethyl)benzoic acid acts as an intermediate in the synthesis of eprosartan, which is used as an antihypertensive agent. Further, it is used in the preparation of 5,10,15,20-tetra(m-hydroxyphenyl)chlorin (temoporfin), which is a second generation photosensitizer. In addition to this, it is used in the preparation of 4-(5-arylidene-2,4-dioxothiazolidin-3-yl) methylbenzoic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 4-(bromométhyl)benzoïque agit comme intermédiaire dans la synthèse de l’éprosartan, qui est utilisé comme agent antihypertenseur. De plus, il est utilisé dans la préparation de la 5,10,15,20-tétra(m-hydroxyphényl)chlorine (tempoporfine), qui est un photosensibilisateur de deuxième génération. En outre, il est utilisé dans la préparation des acides méthylbenzoïque 4-(5-arylidène-2,4-dioxothiazolidin-3-yl)méthylbenzoiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases, les amines et les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Bromomethyl)benzoic acid |
| Point de fusion | 223°C to 227°C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Beilstein | 1862870 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 215.05 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
- 4-(Bromomethyl)benzoic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: 4-(Bromomethyl)benzoic acid