Learn More
4-bromodiphénylé d’éther, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15224604
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 101-55-3
Formule moléculaire C12H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 249.11
Clé InChI JDUYPUMQALQRCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromodiphenyl ether, 4-bromophenyl phenyl ether, 4-bromophenoxybenzene, p-bromodiphenyl ether, p-phenoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-4-phenoxy, p-bromophenyl phenyl ether, 4-bromodiphenylether, p-bromophenoxybenzene, ether, p-bromophenyl phenyl
CID PubChem 7565
ChEBI CHEBI:77421
Nom IUPAC 1-bromo-4-phénoxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromodiphenyl ether
Point de fusion 18.0°C
Densité 1.4230g/mL
Point d’ébullition 305.0°C
Point d’éclair >113°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4OC6H5
Indice de réfraction 1.6081
Quantité 5 g
Beilstein 06,I,105
Gravité spécifique 1.423
Poids de la formule 249.11
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromodiphenyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.