Learn More
Chlorure de 4-bromobutyryle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
33.06€ - 257.28€
Identifiants chimiques
CAS | 927-58-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6BrClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 185.445 |
Numéro MDL | MFCD00000753 |
Clé InChI | LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-bromo, g-bromobutyroyl chloride, butyryl chloride, 4-bromo, 4-bromobutyrylchloride, bromobutryl chloride, bromobutyryl chloride, acmc-20ammt, 4-bromobutanoylchloride, 4-bromobutyroylchloride |
CID PubChem | 70225 |
Nom IUPAC | Chlorure de 4-bromobutanoyle |
SMILES | C(CC(=O)Cl)CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11470013
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12094.06 |
5 g |
33.06€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11480013
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12094.14 |
25 g |
108.54€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490013
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12094.22 |
100 g |
257.28€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Bromobutyryl chloride is used as a precursor for the synthesis of carolic acid by reacting with ethoxymagnesiomalonic ester. It is widely utilized as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de 4-bromobutyryle est utilisé comme précurseur pour la synthèse de l’acide carbolique par réaction avec l’ester éthoxy-magnésiomalonique. Il est largement utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts. Éliminer toutes sources d’inflammation. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
927-58-2 | |
185.445 | |
LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N | |
70225 | |
C(CC(=O)Cl)CBr |
C4H6BrClO | |
MFCD00000753 | |
4-bromobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-bromo, g-bromobutyroyl chloride, butyryl chloride, 4-bromo, 4-bromobutyrylchloride, bromobutryl chloride, bromobutyryl chloride, acmc-20ammt, 4-bromobutanoylchloride, 4-bromobutyroylchloride | |
Chlorure de 4-bromobutanoyle |
Spécification
4-Bromobutyryl chloride | |
1.6 | |
91°C (195°F) | |
Br(CH2)3COCl | |
MFCD00000753 | |
1743026 | |
4-bromobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-bromo, g-bromobutyroyl chloride, butyryl chloride, 4-bromo, 4-bromobutyrylchloride, bromobutryl chloride, bromobutyryl chloride, acmc-20ammt, 4-bromobutanoylchloride, 4-bromobutyroylchloride | |
LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 4-bromobutanoyle | |
70225 | |
97% |
927-58-2 | |
102°C to 103°C (40 mmHg) | |
C4H6BrClO | |
1.492 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
Miscible with organic solvents. Immiscible with water. | |
C(CC(=O)Cl)CBr | |
185.445 | |
185.45 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
Liquide combustible.
P210-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-154-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante