Learn More
(4-bromobutoxy)benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11427157
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
(4-Bromobutoxy)benzene is used to produce 5-phenoxy-valeric acid with carbon dioxide and reagent Mg.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (4-bromobutoxy)benzène est utilisé pour produire de l’acide 5-phénoxy-valérique avec du dioxyde de carbone et du réactif Mg.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1200-03-9
Formule moléculaire C10H13BrO
Poids moléculaire (g/mol) 229.12
Numéro MDL MFCD00000262
Clé InChI QBLISOIWPZSVIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobutoxy benzene, 4-phenoxybutyl bromide, 4-bromobutyl phenyl ether, benzene, 4-bromobutoxy, 1-bromo-4-phenoxybutane, phenoxybutyl bromide, 4-phenoxybutylbromide, benzene, bromobutoxy, 4-bromo-1-phenoxybutane, 4-brombutoxy benzol
CID PubChem 70986
Nom IUPAC (4-bromobutoxy)benzene
SMILES BrCCCCOC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Bromobutoxy)benzene
Point de fusion 40°C to 43°C
Point d’ébullition 153°C to 154°C (18 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 2044374
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 229.12
Pourcentage de pureté 97%