Learn More
Acide 4-bromobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11434174
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
586-76-5
C7H5BrO2
201.02
MFCD00002529
TUXYZHVUPGXXQG-UHFFFAOYSA-N
p-bromobenzoic acid, benzoic acid, 4-bromo, p-carboxybromobenzene, benzoic acid, p-bromo, p-bromobenzenecarboxylic acid, 4-bromo-benzoic acid, 4-brom-benzoesaeure, 4-carboxybromobenzene, para bromo benzoic acid, 4bromo-benzoic acid
11464
CHEBI:60698
4-bromobenzoic acid
OC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
586-76-5
C7H5BrO2
201.02
MFCD00002529
TUXYZHVUPGXXQG-UHFFFAOYSA-N
p-bromobenzoic acid, benzoic acid, 4-bromo, p-carboxybromobenzene, benzoic acid, p-bromo, p-bromobenzenecarboxylic acid, 4-bromo-benzoic acid, 4-brom-benzoesaeure, 4-carboxybromobenzene, para bromo benzoic acid, 4bromo-benzoic acid
11464
CHEBI:60698
4-bromobenzoic acid
OC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
4-Bromobenzoic acid was used to study the metabolic fate of 2-,3-and 4-bromo benzoic acids in rat hepatocytes incubation using high temperature liquid chromatography. It was used in bromine-specific detection of the metabolites of 2-,3-and 4-bromobenzoic acid in the urine and bile of rats by inductively coupled plasma mass spectrometry. It is also used as an intermediate for the synthesis of agrochemicals, pharmaceutical, chemical intermediates and liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-bromobenzoïque a été utilisé pour étudier le devenir métabolique des acides 2-, ,3- et 4-bromobenzoïques dans l’incubation des hépatocytes de rat à l’aide de la chromatographie liquide à haute température. Il a été utilisé dans la détection spécifique au brome des métabolites de l’acide 2-,3- et 4-bromobenzoïque dans l’urine et la bile des rats par spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif. Il sert aussi d’intermédiaire pour la synthèse des produits agrochimiques, des produits pharmaceutiques, des intermédiaires chimiques et des cristaux liquides.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau chaude. Soluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Bromobenzoic acid
Point de fusion 253°C to 258°C
Densité 1.894
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Beilstein 1906923
Merck Index 14,1408
Informations sur la solubilité Slightly soluble in hot water. Soluble in alcohol and ether.
Poids de la formule 201.02
Pourcentage de pureté ≥98%