Learn More
4-tétrafluoroborate de bromobenzènediazonium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate was used in preparation of surface modified Au(111) electrode, 1-(4-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-ene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4Le tétrafluoroborate de -bromobenzènediazonium a été utilisé dans la préparation de l’électrode Au(111) modifiée en surface, 1-(4′-bromophényl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10 -heptafluorodec-1-ène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
4Le tétrafluoroborate de -bromobenzènediazonium a été utilisé dans la préparation de l’électrode Au(111) modifiée en surface, 1-(4′-bromophényl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10 -heptafluorodec-1-ène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate |
Point de fusion | ∼135°C (decomposition) |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN1759 |
Sensibilité | Light and moisture sensitive |
Poids de la formule | 270.83 |
Pourcentage de pureté | 96% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate