Learn More
4-bromobenzaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit. p-4391200
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
Code produit. 10075602
Marque: Thermo Scientific Maybridge SB01132EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 1122-91-4
Formule moléculaire C7H5BrO
Poids moléculaire (g/mol) 185.02
Clé InChI ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo, benzaldehyde, p-bromo, 4-bromo-benzaldehyde, 4-bromo benzaldehyde, 4-bromobenzylaldehyde, p-bromo benzaldehyde, unii-4l8vm24f65, 4-brombenzaldehyde, 4-brombenzaldehyd
CID PubChem 70741
Nom IUPAC 4-bromobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobenzaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule linéaire BrC6H4CHO
Quantité 10 g
Poids de la formule 185.02
Pourcentage de pureté 95%