Learn More
4-bromobenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10774401
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1122-91-4
Formule moléculaire C7H5BrO
Poids moléculaire (g/mol) 185.02
Clé InChI ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo, benzaldehyde, p-bromo, 4-bromo-benzaldehyde, 4-bromo benzaldehyde, 4-bromobenzylaldehyde, p-bromo benzaldehyde, unii-4l8vm24f65, 4-brombenzaldehyde, 4-brombenzaldehyd
CID PubChem 70741
Nom IUPAC 4-bromobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobenzaldehyde
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 55.0°C to 58.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 108°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4CHO
Quantité 25 g
Beilstein 07,239
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 185.02
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromobenzaldehyde