Learn More
4-Bromoaniline, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11472088
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
4-Bromoaniline is used as a precursor in the production of azo dyes and dihydroquinazolines. It is also used as carbon and nitrogen supplement in the culture medium of Moraxella sp. strain G. Further, it is employed in the preparation of para-bromobiphenyl through Gomberg-Bachmann reaction. In addition to this, it is used as a building block in the preparation or pharmaceutical and organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-bromoaniline est utilisée comme précurseur dans la production de colorants azoïques et de dihydroquinazolines. Il est également utilisé comme supplément de carbone et d’azote dans le milieu de culture de la souche G de Moraxella sp. Ensuite, il est utilisé dans la préparation du para-bromobiphényle via la réaction de Gomberg-Bachmann. En outre, il est utilisé comme élément de base dans la préparation de composés pharmaceutiques et organiques.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’éther. Insoluble dans l’eau froide.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Sensible à la lumière et à l’air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides, les chloroformates et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-40-1
Formule moléculaire C6H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 172.025
Numéro MDL MFCD00007822
Clé InChI WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine
CID PubChem 7807
Nom IUPAC 4-bromoaniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromoaniline
Point de fusion 60°C to 65°C
Point d’ébullition 222°C to 224°C
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Odeur Characteristic
Quantité 1000 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 742031
Merck Index 14,1404
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and ether. Insoluble in cold water.
Poids de la formule 172.03
Pourcentage de pureté ≥98%