Learn More
4’-bromoacétanilide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7043824
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
Code produit. 11387895
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L02924.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 103-88-8 | C8H8BrNO | 214.06 g/mol
4'-Bromoacetanilide is used as an internal standard for phenylurea and the respective metabolic products in oysters. It has also been used as a reagent in the production of a new ligand to form a coordination compex between gadolinium(III) and T=titanium(IV) oxide. It was used in the synthesis of new ligand for anchoring Gd(III) chelates onto TiO2 surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4′bromoacétanilide est utilisé comme étalon interne pour la phénylurée et les produits métaboliques respectifs dans les huîtres. Il a également été utilisé comme réactif dans la production d’un nouveau ligand pour former un complexe de coordination entre l’oxyde de gadolinium(III) et l’oxyde de T=titane(IV). Il a été utilisé dans la synthèse de nouveaux ligands pour ancrer les chélates de Gd(III) sur la surface de TiO2.
Solubilité
Modérément soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-88-8
Formule moléculaire C8H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 214.06
Numéro MDL MFCD00000092
Clé InChI MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-bromoacetanilide, n-4-bromophenyl acetamide, p-bromoacetanilide, 4-bromoacetanilide, bromoanilide, acetamide, n-4-bromophenyl, antisepsin, bromoantifebrin, asepsin, p-bromo-n-acetanilide
CID PubChem 7683
Nom IUPAC N-(4-bromophényl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Bromoacetanilide
Point de fusion 166°C to 171°C
Odeur Odorless
Quantité 50 g
Beilstein 2208091
Merck Index 14,1399
Informations sur la solubilité Moderately soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 214.06
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Bromoacetanilide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4'-Bromoacetanilide