Learn More
Chlorure de 4-bromo-3-fluorobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-4258804 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11975771
Marque: Thermo Scientific Acros 442360010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 351003-51-5
Formule moléculaire C6H3BrClFO2S
Poids moléculaire (g/mol) 273.51
Clé InChI IZCXVIACMHTZNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-fluorobenzenesulfonylchloride, 4-bromo-3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, buttpark 76\07-90, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-fluoro, pubchem2220, acmc-209vnt, 4-bromo-3-fluorobenzene sulfonyl chloride
CID PubChem 2778218
Nom IUPAC Chlorure de 4-bromo-3-fluorobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Point d’ébullition 130.0°C (1.0 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 273.51
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P232-Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.