Learn More
4-bromo-3-chloro-2-fluoropyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Useful intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Intermédiaire utile pour la synthèse pharmaceutique et organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Intermédiaire utile pour la synthèse pharmaceutique et organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 210.43 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Forme physique | Solide |