Learn More
4-bromo-3,5-diméthylisoxazole, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-3, 5-dimethylisoxazole |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Densité | 1.484g/mL |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 176.01 |
Pourcentage de pureté | 97% |