Learn More
4-bromo-3,5-diméthyl-1-phényl-1h-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10035962
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 51294-75-8
Formule moléculaire C11H11BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 251.127
Clé InChI GNXWITGSOFQXDG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7039162
Nom IUPAC 4-bromo-3,5-diméthyl-1-phénylpyrazole
SMILES CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3, 5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Synonyme 4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl, 1-phenyl-3,5-dimethyl-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl
Poids de la formule 251.13
Pourcentage de pureté 97%