Learn More
4-bromo-2-méthoxyphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11362716
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7368-78-7
Formule moléculaire C7H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 203.035
Numéro MDL MFCD00051937
Clé InChI WHSIIJQOEGXWSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromoguaiacol, 5-bromo-2-hydroxyanisole, 4-bromo-2-methoxy-phenol, phenol, 4-bromo-2-methoxy, 2-methoxy-4-bromophenol, 5bromoguaiacol, 5-bromoguaiacol, 5-bromguajacol, pubchem17271, acmc-209orr
CID PubChem 262234
Nom IUPAC 4-bromo-2-méthoxyphénol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)Br)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-methoxyphenol
Point de fusion 32°C to 37°C
Point d’ébullition 129°C to 132°C (12 mmHg)
Odeur Phenol-like
Quantité 2 g
Beilstein 2045286
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 203.04
Pourcentage de pureté 98%