Learn More
4’-bromo-2 ’-hydroxyacétophénone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
33.15€ - 453.00€
Identifiants chimiques
CAS | 30186-18-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7BrO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 215.05 |
Numéro MDL | MFCD03428533 |
Clé InChI | LQCMMXGKEGWUIM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 4-bromo-2-hydroxyacetophenone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone,2-hydroxy-4-bromo, ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-acetyl-5-bromophenol, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl-ethanone |
CID PubChem | 10727403 |
Nom IUPAC | 1-(4-bromo-2-hydroxyphényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=C(O)C=C(Br)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15477638
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61137.MD |
250 mg | |||||||
15457638
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61137.03 |
1 g |
115.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15467638
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61137.06 |
5 g |
453.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4′-bromo-2′-hydroxyacétophénone est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
30186-18-6 | |
215.05 | |
LQCMMXGKEGWUIM-UHFFFAOYSA-N | |
10727403 | |
CC(=O)C1=C(O)C=C(Br)C=C1 |
C8H7BrO2 | |
MFCD03428533 | |
1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 4-bromo-2-hydroxyacetophenone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone,2-hydroxy-4-bromo, ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-acetyl-5-bromophenol, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl-ethanone | |
1-(4-bromo-2-hydroxyphényl)éthanone |
Spécification
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone | |
C8H7BrO2 | |
1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 4-bromo-2-hydroxyacetophenone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone,2-hydroxy-4-bromo, ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-acetyl-5-bromophenol, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl-ethanone | |
LQCMMXGKEGWUIM-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-bromo-2-hydroxyphényl)éthanone | |
10727403 | |
95% |
30186-18-6 | |
MFCD03428533 | |
Slightly soluble in water. | |
CC(=O)C1=C(O)C=C(Br)C=C1 | |
215.05 | |
215.04 | |
Solide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only