Learn More
Chlorure de 4-bromo-2-fluorobenzyle, 98 %, Thermo Scientific™
37.50€ - 110.00€
Identifiants chimiques
CAS | 85510-82-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5BrClF |
Poids moléculaire (g/mol) | 223.47 |
Numéro MDL | MFCD02094036 |
Clé InChI | UDKQGFMDBMYVHI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromo-2-fluorobenzyl chloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluorobenzene, 4-bromo-2-fluorobenzylchloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluoro-benzene, acmc-209q6a, 2-fluoro-4-bromo-chloromethylbenzene |
CID PubChem | 2773361 |
Nom IUPAC | 4-bromo-1-(chlorométhyl)-2-fluorobenzène |
SMILES | FC1=CC(Br)=CC=C1CCl |
Description
Identifiants chimiques
85510-82-3 | |
223.47 | |
UDKQGFMDBMYVHI-UHFFFAOYSA-N | |
2773361 | |
FC1=CC(Br)=CC=C1CCl |
C7H5BrClF | |
MFCD02094036 | |
4-bromo-2-fluorobenzyl chloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluorobenzene, 4-bromo-2-fluorobenzylchloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluoro-benzene, acmc-209q6a, 2-fluoro-4-bromo-chloromethylbenzene | |
4-bromo-1-(chlorométhyl)-2-fluorobenzène |
Spécification
4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride | |
97.5 | |
Incolore | |
97.5% min. (GC) | |
ClCH2C6H3(F)Br | |
MFCD02094036 | |
UDKQGFMDBMYVHI-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-1-(chlorométhyl)-2-fluorobenzène | |
2773361 | |
98% |
85510-82-3 | |
100.0 | |
Authentique | |
C7H5BrClF | |
1.5610 to 1.5630 (20°C, 589nm) | |
4-bromo-2-fluorobenzyl chloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluorobenzene, 4-bromo-2-fluorobenzylchloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluoro-benzene, acmc-209q6a, 2-fluoro-4-bromo-chloromethylbenzene | |
FC1=CC(Br)=CC=C1CCl | |
223.47 | |
223.47 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
- 4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.