Learn More
4-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11414450
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 11414450
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H50055.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 916203-52-6
Formule moléculaire C5H2BrClIN
Poids moléculaire (g/mol) 318.336
Numéro MDL MFCD08060939
Clé InChI ALKCOVKKTNNOGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acmc-209rcq, 2-chloro-3-iodo-4-bromopyridine, 4-bromo-2-chloro-3-iodo-pyridine, pyridine,4-bromo-2-chloro-3-iodo, 4-bromo-2-chloro-3-iodopyridine
CID PubChem 42553112
Nom IUPAC 4-bromo-2-chloro-3-iodopyridine
SMILES C1=CN=C(C(=C1Br)I)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine
Point de fusion 86°C to 90°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 318.34
Pourcentage de pureté 98%