Learn More
4-bromo-2,6-dinitrotoluène, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 13418638
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
95192-64-6
C7H5BrN2O4
261.03
UOGCLPDKGPPDHM-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2,6-dinitrotoluene, 5-bromo-1,3-dinitro-2-methylbenzene, 5-bromo-2-methyl-1,3-dinitro-benzene, benzene, 5-bromo-2-methyl-1,3-dinitro, 2,6-dinitro-4-bromo-tolurene, 5-bromanyl-2-methyl-1,3-dinitro-benzene
13443186
5-bromo-2-méthyl-1,3-dinitrobenzène
CC1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br)[N+](=O)[O-]
95192-64-6
C7H5BrN2O4
261.03
UOGCLPDKGPPDHM-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2,6-dinitrotoluene, 5-bromo-1,3-dinitro-2-methylbenzene, 5-bromo-2-methyl-1,3-dinitro-benzene, benzene, 5-bromo-2-methyl-1,3-dinitro, 2,6-dinitro-4-bromo-tolurene, 5-bromanyl-2-methyl-1,3-dinitro-benzene
13443186
5-bromo-2-méthyl-1,3-dinitrobenzène
CC1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br)[N+](=O)[O-]
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2, 6-dinitrotoluene
Point de fusion 86°C to 88°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 261.03
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.