Learn More
4’-Bromo-2,2,2-trifluoroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
135.00€ - 435.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16184-89-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H4BrF3O |
Poids moléculaire (g/mol) | 253.018 |
Numéro MDL | MFCD00191862 |
Clé InChI | IHGSAQHSAGRWNI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoroethanone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-4-bromo-phenyl-2,2,2-trifluoro-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoro, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone, intermediates-zcf02216, 4-trifluoroacetylbromobenzene, 4'-bromo-2,2,2-trifluoracetophenone, 4'-bromo-2,2,2-trifluoroaceto-phenone |
CID PubChem | 603866 |
Nom IUPAC | 1-(4-bromophényl)-2,2,2-trifluoroéthanone |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C(=O)C(F)(F)F)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15486467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33627.03 |
1 g |
135.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15496467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33627.06 |
5 g |
435.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4?-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone may be used in the preparation of carbonyl-bridged bithiazole derivatives. Also used as a reagent to synthesize MK-5046, a selective Bombesin receptor subtype-3 agonist used to treat obesity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4′-bromo-2,2,2-trifluoroacétophénone peut être utilisé dans la préparation de dérivés bithiazole pontés par carbonyle. Également utilisé comme réactif pour synthétiser le MK-5046, un agoniste sélectif de sous-type 3 du récepteur de la bombésine utilisé pour traiter l’obésité.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
16184-89-7 | |
253.018 | |
IHGSAQHSAGRWNI-UHFFFAOYSA-N | |
603866 | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)C(F)(F)F)Br |
C8H4BrF3O | |
MFCD00191862 | |
4'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoroethanone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-4-bromo-phenyl-2,2,2-trifluoro-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoro, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone, intermediates-zcf02216, 4-trifluoroacetylbromobenzene, 4'-bromo-2,2,2-trifluoracetophenone, 4'-bromo-2,2,2-trifluoroaceto-phenone | |
1-(4-bromophényl)-2,2,2-trifluoroéthanone |
Spécification
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone | |
26°C to 30°C | |
C8H4BrF3O | |
Moisture sensitive | |
Slightly soluble in water. | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)C(F)(F)F)Br | |
253.018 | |
253.02 |
16184-89-7 | |
95°C (4 mmHg) | |
MFCD00191862 | |
4'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoroethanone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-4-bromo-phenyl-2,2,2-trifluoro-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoro, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone, intermediates-zcf02216, 4-trifluoroacetylbromobenzene, 4'-bromo-2,2,2-trifluoracetophenone, 4'-bromo-2,2,2-trifluoroaceto-phenone | |
IHGSAQHSAGRWNI-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-bromophényl)-2,2,2-trifluoroéthanone | |
603866 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante