Learn More
4-bromo-1H-pyrazole, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15431979
4-bromo-1H-pyrazole, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15431979
500 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
Code produit. 15431979
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H64673.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
4-Bromopyrazole may be used in the preparation of 4-bromo-1-(2-chloroethyl)-1H-pyrazole. It may be used as starting material in the synthesis of 1,4?-bipyrazoles. Also used in the synthesis of various pharmaceutical and biologically active compounds, including inhibitors. It is also shown to be one of the 4-substituted pyrazoles, being able to act as inhibitor of liver alcohol dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromopyazole peut être utilisé dans la préparation du 4-bromo-1-(2-chloroéthyl)-1H-pyrazole. Il peut être utilisé comme matériau de départ dans la synthèse de 1,4′-bipyrazoles. Également utilisé dans la synthèse de divers composés pharmaceutiques et biologiquement actifs, y compris les inhibiteurs. Il s’avère également être l’une des pyrazoles 4-substituées, capable d’agir comme inhibiteur de l’alcool déshydrogénase hépatique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2075-45-8
Formule moléculaire C3H3BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 146.98
Numéro MDL MFCD00075602
Clé InChI WVGCPEDBFHEHEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo, 4-brompyrazole, 4-bromo-pyrazole, pyrazole, 4-bromo, 4-bromo pyrazole, byz, zlchem 126, 1h-pyrazole,4-bromo, pubchem11041Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 16375
Nom IUPAC 4-bromo-1H-pyrazole
SMILES BrC1=CNN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1H-pyrazole
Point de fusion 93°C to 96°C (literature)
Point d’ébullition 250°C to 260°C (literature)
Quantité 500 g
Beilstein 106510
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 146.97
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Solide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN06J054 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberH64673.14,H64673.36,H64673.A1
Numéro de lotN16J015 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog NumberH64673.14,H64673.36
Numéro de lotT06I051 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/07/2022 Catalog NumberH64673.14,H64673.36
Numéro de lotY02G007 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberH64673.14,H64673.36
Numéro de lot81302128 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH64673.14,H64673.36
Nom du produit
4-bromo-1H-pyrazole, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals >