Learn More
4-bromo-1-fluoro-2-nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10086272
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 364-73-8
Formule moléculaire C6H3BrFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 220.00
Numéro MDL MFCD00129165
Clé InChI UQEANKGXXSENNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-fluoronitrobenzene, 1-bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene, 2-fluoro-5-bromonitrobenzene, 4-bromo-1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, 4-bromo-1-fluoro-2-nitro, pubchem1046, 5-bromo-fluoronitrobenzene, acmc-1cpc6, 5-bromo-2-fluronitrobenzene, ksc226i7f
CID PubChem 2736328
Nom IUPAC 4-bromo-1-fluoro-2-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 18°C to 20°C
Couleur Marron à jaune
Densité 1.7860g/mL
Point d’ébullition 240°C to 241°C
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H3(F)NO2
Indice de réfraction 1.5750 to 1.578
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.786
Poids de la formule 220
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.