Learn More
4-bromo-1-butyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Bromo-1-butyne is used for pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4-bromo-1-butyne est utilisé pour les intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stockage recommandé au réfrigérateur. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-1-butyne |
Densité | 1.417 |
Point d’ébullition | 110°C |
Point d’éclair | 24°C (75°F) |
Formule linéaire | HC≡CCH2CH2Br |
Indice de réfraction | 1.481 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN1992 |
Informations sur la solubilité | Immiscible with water. |
Poids de la formule | 132.99 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y07K028 | Certificat d’analyse | 25/02/2025 | H53367.06,H53367.14 |
Y04K036 | Certificat d’analyse | 14/11/2024 | H53367.06,H53367.14 |
K19W006 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | H53367.06,H53367.14 |
B29Y024 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | H53367.06,H53367.14 |
D05Y057 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | H53367.06,H53367.14 |
Sécurité et traitement
- 4-Bromo-1-butyne
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: 4-Bromo-1-butyne