Learn More
4-bromo-1-butène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
70.45€ - 395.97€
Identifiants chimiques
CAS | 5162-44-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H7Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 135 |
Numéro MDL | MFCD00000258 |
Clé InChI | DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@ |
CID PubChem | 21241 |
Nom IUPAC | 4-bromothi-1-ène |
SMILES | C=CCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10523351
|
Thermo Scientific Acros
173550050 |
5 mL | Flacon en verre |
70.45€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10533351
|
Thermo Scientific Acros
173550250 |
25 mL | Flacon en verre |
240.20€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10543351
|
Thermo Scientific Acros
173550500 |
50 mL | Flacon en verre |
395.97€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5162-44-7 | |
135 | |
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N | |
21241 | |
C=CCCBr |
C4H7Br | |
MFCD00000258 | |
4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@ | |
4-bromothi-1-ène |
Spécification
4-Bromo-1-butene | |
5162-44-7 | |
100.0 | |
1.3300g/mL | |
1°C | |
98+% | |
BrCH2CH2CH=CH2 | |
MFCD00000258 | |
1.33 | |
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromothi-1-ène | |
21241 | |
98+% |
98+% | |
98.0 | |
Brun à incolore | |
98.0°C to 100.0°C | |
Authentique | |
C4H7Br | |
1.4595 to 1.4635 | |
01, I, 84 | |
4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@ | |
C=CCCBr | |
135 | |
135 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou asthmatiques ou des difficultés respiratoires en cas d’inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Liquide et vapeurs très inflammables
Déclaration GHS P
EN CAS D’INHALATION :En cas de difficulté à respirer, transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
En cas de symptômes respiratoires :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 225-937-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4-Bromo-1-butene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .