Learn More
4-Bromo-1,3-benzodioxole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10009171
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 6698-13-1
Formule moléculaire C7H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 201.019
Numéro MDL MFCD02681890
Clé InChI VZPMQHSDFWAZHP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2776189
Nom IUPAC 4-bromo-1,3-benzodioxole
SMILES C1OC2=C(O1)C(=CC=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1, 3-benzodioxole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 4-bromobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-2h-1,3-benzodioxole, 4-bromo-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 4-bromo, 2,3-methylenedioxy-bromobenzene, 4-bromo-1,3-benzodioxol, methylene dioxy bromo-benzene, 1,3-benzodioxole,4-bromo, 4-bromanyl-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxol-4-yl bromide
Poids de la formule 201.02
Pourcentage de pureté 97%