Learn More
Isocyanate de 4-biphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
68.34€ - 218.09€
Identifiants chimiques
CAS 92-95-5
Formule moléculaire C13H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 195.22
Numéro MDL MFCD00037089
Clé InChI WIRPZDICFIIBRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-biphenylyl isocyanate, p-xenylcarbimide, 4-biphenyl isocyanate, 4-isocyanatobiphenyl, 4-phenylphenyl isocyanate, unii-b0zsp4upq4, 4-biphenylylisocyanate, b0zsp4upq4, p-diphenyl isocyanate, p-xenylcarbimide mi
CID PubChem 3612319
Nom IUPAC 4-isocyanato-1,1'-biphenyl
SMILES O=C=NC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11612699
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
438500010
1 g
68.34€
1g
11955691
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
438500050
5 g
218.09€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
92-95-5
195.22
WIRPZDICFIIBRF-UHFFFAOYSA-N
3612319
O=C=NC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
C13H9NO
MFCD00037089
4-biphenylyl isocyanate, p-xenylcarbimide, 4-biphenyl isocyanate, 4-isocyanatobiphenyl, 4-phenylphenyl isocyanate, unii-b0zsp4upq4, 4-biphenylylisocyanate, b0zsp4upq4, p-diphenyl isocyanate, p-xenylcarbimide mi
4-isocyanato-1,1'-biphenyl
Spécification
4-Biphenyl isocyanate
96.0
60.0°C to 61.0°C
110.0°C to 112.0°C (1.0 mmHg)
96% min. (GC)
C13H9NO
15,10271
WIRPZDICFIIBRF-UHFFFAOYSA-N
4-isocyanato-1,1'-biphenyl
3612319
97%
92-95-5
100.0
Marron à orange
Authentique
Flacon en verre
MFCD00037089
4-biphenylyl isocyanate, p-xenylcarbimide, 4-biphenyl isocyanate, 4-isocyanatobiphenyl, 4-phenylphenyl isocyanate, unii-b0zsp4upq4, 4-biphenylylisocyanate, b0zsp4upq4, p-diphenyl isocyanate, p-xenylcarbimide mi
O=C=NC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
195.22
195.22
Solution
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
  • 4-Biphenyl isocyanate, 97%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.