Learn More
Acide 4-benzyloxy-3-méthoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
57.30€ - 178.00€
Identifiants chimiques
CAS 243990-53-6
Formule moléculaire C14H15BO4
Poids moléculaire (g/mol) 258.08
Numéro MDL MFCD09027252
Clé InChI PBVVDNNISDIUSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxy-3-methoxyphenylboronic acid, 4-benzyloxy-3-methoxybenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-3-methoxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxoy-3-methoxyphenylboronic acid, acmc-209gbw, 4-benzyloxy-3-methoxyphenyl boronicacid, 4-benzyloxy-3-methoxybenzene boronic acid
CID PubChem 10682603
Nom IUPAC Acide (3-méthoxy-4-phénylméthoxyphényl)boronique
SMILES COC1=C(OCC2=CC=CC=C2)C=CC(=C1)B(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15419207
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52462.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15409207
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52462.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
243990-53-6
258.08
PBVVDNNISDIUSU-UHFFFAOYSA-N
10682603
COC1=C(OCC2=CC=CC=C2)C=CC(=C1)B(O)O
C14H15BO4
MFCD09027252
4-benzyloxy-3-methoxyphenylboronic acid, 4-benzyloxy-3-methoxybenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-3-methoxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxoy-3-methoxyphenylboronic acid, acmc-209gbw, 4-benzyloxy-3-methoxyphenyl boronicacid, 4-benzyloxy-3-methoxybenzene boronic acid
Acide (3-méthoxy-4-phénylméthoxyphényl)boronique
Spécification
4-Benzyloxy-3-methoxybenzeneboronic acid
200°C to 203°C
MFCD09027252
PBVVDNNISDIUSU-UHFFFAOYSA-N
Acide (3-méthoxy-4-phénylméthoxyphényl)boronique
10682603
98%
243990-53-6
C14H15BO4
4-benzyloxy-3-methoxyphenylboronic acid, 4-benzyloxy-3-methoxybenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-3-methoxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxoy-3-methoxyphenylboronic acid, acmc-209gbw, 4-benzyloxy-3-methoxyphenyl boronicacid, 4-benzyloxy-3-methoxybenzene boronic acid
COC1=C(OCC2=CC=CC=C2)C=CC(=C1)B(O)O
258.08
258.08
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante