Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7030361
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11377609
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H28156.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 911708-01-5
Formule moléculaire C19H23BO2
Poids moléculaire (g/mol) 294.20
Numéro MDL MFCD09266180
Clé InChI FPLGWDLJBAAWHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzylphenylboronic acid pinacol ester, 2-4-benzylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb035, 4-benzylbenzeneboronic acid pinacol ester
CID PubChem 46739038
Nom IUPAC 2-(4-benzylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 90°C to 93°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 294.2
Pourcentage de pureté 97%