Learn More
(4-benzyl-1,4-oxazinan-2-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10583012
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
110859-47-7
C12H18N2O
206.289
MFCD02682010
CKZVBXBEDDAEFE-UHFFFAOYSA-N
4-benzylmorpholin-2-yl methanamine, 4-benzyl-1,4-oxazinan-2-yl methylamine, 4-benzyl-2-morpholinyl methanamine, 4-benzylmorpholin-2-yl methylamine, 2-morpholinemethanamine, 4-phenylmethyl, 2-aminomethyl-4-benzylmorpholine, 2-morpholinemethanamine,4-phenylmethyl, 1-4-benzylmorpholin-2-yl methanamine, 4-phenylmethyl-2-morpholinyl methanamine
2776360
(4-benzylmorpholine-2-yl)méthanamine
C1COC(CN1CC2=CC=CC=C2)CN
110859-47-7
C12H18N2O
206.289
MFCD02682010
CKZVBXBEDDAEFE-UHFFFAOYSA-N
4-benzylmorpholin-2-yl methanamine, 4-benzyl-1,4-oxazinan-2-yl methylamine, 4-benzyl-2-morpholinyl methanamine, 4-benzylmorpholin-2-yl methylamine, 2-morpholinemethanamine, 4-phenylmethyl, 2-aminomethyl-4-benzylmorpholine, 2-morpholinemethanamine,4-phenylmethyl, 1-4-benzylmorpholin-2-yl methanamine, 4-phenylmethyl-2-morpholinyl methanamine
2776360
(4-benzylmorpholine-2-yl)méthanamine
C1COC(CN1CC2=CC=CC=C2)CN
Nom chimique ou matériau (4-Benzyl-1, 4-oxazinan-2-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 206.29
Pourcentage de pureté 97%