Learn More
4-benzoyl-L-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15498607
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
4-Benzoyl-L-phenylalanine is a photoreactive amino acid which can easily be incorporated into a peptide by solid-phase synthesis and finds application as phtolabel. It is an important raw material as well as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-benzoyl-L-phénylalanine est un acide aminé photoréactif pouvant facilement être incorporé dans un peptide par synthèse en phase solide et qui trouve son application comme photomarqueur. Il s’agit d’une matière première importante ainsi que d’un intermédiaire dans la synthèse organique.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104504-45-2
Formule moléculaire C16H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 269.30
Numéro MDL MFCD00238102
Clé InChI TVIDEEHSOPHZBR-AWEZNQCLSA-N
Synonyme s-2-amino-3-4-benzoylphenyl propanoic acid, l-4-benzoylphenylalanine, para-benzoyl-phenylalanine, h-bpa-oh h-phe 4-bz-oh, 4-benzoyl-l-phenylalanine, 4-benzoylphenylalanine, l-p-benzoylphenylalanine, phenylalanine, 4-benzoyl, h-bpa-oh, h-p-bz-phe-oh
CID PubChem 7020128
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-benzoylphényle)acide propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzoyl-L-phenylalanine
Poids de la formule 269.3
Pourcentage de pureté 95%
Quantité 5 g