Learn More
4-Aminophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11440104
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
4-Aminophenol is used as a dye for textiles, hair, furs and feathers. It is also used as a photographic developer. It finds application as a chemical intermediate in pharmaceuticals and dyes. Further, it acts as a final intermediate in the preparation of paracetamol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-aminophénol est utilisé comme colorant pour les textiles, les cheveux, les poils et les plumes. Il est également utilisé pour le développement photographique. Il est utilisé comme intermédiaire chimique dans les produits pharmaceutiques et les colorants. En outre, il agit comme intermédiaire final dans la préparation du paracétamol.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile, l’acétate d’éthyle, l’acétone, l’eau chaude, le diméthylsulfoxyde et les alcalis. Légèrement soluble dans le toluène, l’éther diéthylique, l’éthanol, l’acide trifluoroacétique et l’eau froide. Insoluble dans le benzène et le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chloroformates et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-30-8
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.128
Numéro MDL MFCD00007869
Clé InChI PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-aminophenol, 4-hydroxyaniline, p-hydroxyaniline, phenol, 4-amino, paranol, 4-aminobenzenol, certinal, citol, azol, fouramine p
CID PubChem 403
ChEBI CHEBI:17602
Nom IUPAC 4-aminophénol
SMILES C1=CC(=CC=C1N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminophenol
Point de fusion 186°C to 190°C
Densité 1.29
Point d’ébullition 284°C (decomposition)
Point d’éclair 195°C (383°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Phenol-like
Quantité 5000 g
Numéro UN UN2512
Beilstein 385836
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,462
Informations sur la solubilité Soluble in acetonitrile,ethyl acetate,acetone,hot water,dimethylsulfoxide and alkalies. Slightly soluble in toluene,diethyl ether,ethanol,trifluoroacetic acid and cold water. Insoluble in benzene and chloroform.
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 98%