Learn More
4-aminométhyltétrahydropyrane, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10358692
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 10358692
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC29913DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 130290-79-8
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.176
Numéro MDL MFCD02179435
Clé InChI IPBPLHNLRKRLPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminomethyltetrahydropyran, 4-aminomethyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-aminomethyl tetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanamine, tetrahydropyran-4-yl methylamine, c-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro, oxan-4-yl methanamine
CID PubChem 2773210
Nom IUPAC Oxane-4-ylméthanamine
SMILES C1COCCC1CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.02g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 115.17
Pourcentage de pureté 97%