Learn More
Alcool 4-aminobenzylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
4-Aminobenzyl alcohol is used in the synthesis of 4-{N-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutylamino}benzyl ester. It is also used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceutical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool 4-aminobenzyle est utilisé dans la synthèse de l’ester de 4-{N-[1-(4,4-diméthyl-2,6-dioxocyclohexylidène)-3-méthylbutylamino}benzyle. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther et le benzène. Partiellement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
L’alcool 4-aminobenzyle est utilisé dans la synthèse de l’ester de 4-{N-[1-(4,4-diméthyl-2,6-dioxocyclohexylidène)-3-méthylbutylamino}benzyle. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther et le benzène. Partiellement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Aminobenzyl alcohol |
Point de fusion | 59°C to 63°C |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 2078680 |
Sensibilité | Air and light sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol,ether and benzene. Partially soluble in water. |
Poids de la formule | 123.16 |
Pourcentage de pureté | 98% |