Learn More
4-amino-N-méthyl-alpha-toluènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15419019
Click to view available options
Quantité:
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-N-methyl-alpha-toluenesulfonamide
CAS 109903-35-7
Point de fusion 140°C to 142°C
Formule moléculaire C8H12N2O2S
Numéro MDL MFCD00671697
Quantité 1 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 5865321
Synonyme 4-amino-n-methylbenzenemethanesulfonamide, 1-4-aminophenyl-n-methylmethanesulfonamide, 4-amino-n-methyl-alpha-toluenesulfonamide, 4-aminophenyl-n-methylmethanesulfonamide, 4-amino-n-methyl-alpha-toluenesulphonamide, benzenemethanesulfonamide, 4-amino-n-methyl, 1-4-aminophenyl-n-methyl-methanesulfonamide, 4-aminophenyl methyl sulfonyl methylamine, pubchem3014, 4-animophenyl-n-methyl methanesulfonamide
Clé InChI CIWNHTXCBHTWRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNS(=O)(=O)CC1=CC=C(C=C1)N
Nom IUPAC 1-(4-aminophényl)-N-méthylméthanesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 200.256
CID PubChem 2778131
Poids de la formule 200.26
Pourcentage de pureté 97%