Learn More
Acide 4-amino-4’-nitrostilbène-2,2’-disulfonique, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025794
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
119-72-2
C14H12N2O8S2
400.376
MFCD00035915
GHBWBMDGBCKAQU-OWOJBTEDSA-N
4-nitro-4'-aminostilbene-2,2'-disulfonic acid, 4-amino-4'-nitro-2,2'-stilbenedisulfonic acid, 4-amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, kyselina 4-amino-4'-nitrostilben-2,2'-disulfonova czech, kyselina 4-nitro-4'-aminostilben-2,2'-disulfonova czech, benzenesulfonic acid, 5-amino-2-2-4-nitro-2-sulfophenyl ethenyl, 2,2'-stilbenedisulfonic acid, 4-amino-4'-nitro, 5-amino-2-2-4-nitro-2-sulphophenyl vinyl benzenesulphonic acid, 5-amino-2-e-2-4-nitro-2-sulfo-phenyl vinyl benzenesulfonic acid, 5-amino-2-e-2-4-nitro-2-sulfophenyl ethenyl benzenesulfonic acid
5473847
Acide 5-amino-2-[(E)-2-(4-nitro-2-sulfophényl)éthényl]benzènesulfonique
C1=CC(=C(C=C1N)S(=O)(=O)O)C=CC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)O
119-72-2
C14H12N2O8S2
400.376
MFCD00035915
GHBWBMDGBCKAQU-OWOJBTEDSA-N
4-nitro-4'-aminostilbene-2,2'-disulfonic acid, 4-amino-4'-nitro-2,2'-stilbenedisulfonic acid, 4-amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, kyselina 4-amino-4'-nitrostilben-2,2'-disulfonova czech, kyselina 4-nitro-4'-aminostilben-2,2'-disulfonova czech, benzenesulfonic acid, 5-amino-2-2-4-nitro-2-sulfophenyl ethenyl, 2,2'-stilbenedisulfonic acid, 4-amino-4'-nitro, 5-amino-2-2-4-nitro-2-sulphophenyl vinyl benzenesulphonic acid, 5-amino-2-e-2-4-nitro-2-sulfo-phenyl vinyl benzenesulfonic acid, 5-amino-2-e-2-4-nitro-2-sulfophenyl ethenyl benzenesulfonic acid
5473847
Acide 5-amino-2-[(E)-2-(4-nitro-2-sulfophényl)éthényl]benzènesulfonique
C1=CC(=C(C=C1N)S(=O)(=O)O)C=CC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)O
4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic acid serves as an important stilbene intermediate. It acts as a monomer. Further, it is used in the synthesis of a series of direct dyes such as direct lightfast fluorescent yellow 7GL, 6GL, 5GL, 4GL, 3GL and 2GL. In addition to this, it is used to prepare direct yellow DN-FR, orange F3G; yellow 3RLL, green GND and direct Black DN-EX.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-amino-4′-nitrostilbène-2,2′-disulfonique est un intermédiaire clé des stilbènes. Il intervient en tant que monomère. De plus, il est utilisé dans la synthèse d’une série de colorants directs tels que les jaunes directs fluorescents photorésistants 7GL, 6GL, 5GL, 4GL, 3GL et 2GL. Par ailleurs, il est utilisé pour préparer le jaune direct DN-FR, l’orange F3G ; le jaune 3RLL, le vert GND et le noir direct DN-EX.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic acid
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 400.38
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Technique